Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038725.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 22139 |
Nombre | Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096270
|
enQuireBio™
QP6849-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16036280
|
enQuireBio™
QP6849-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16086270
|
enQuireBio™
QP6849-ye-100ug |
100 μg |
959.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16016280
|
enQuireBio™
QP6849-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16026280
|
enQuireBio™
QP6849-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16006280
|
enQuireBio™
QP6849-ye-1mg |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_038725.1 | |
Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22139 | |
Research Use Only | |
TTR | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GPAGAGESKC PLMVKVLDAV RGSPAVDVAV KVFKKTSEGS WEPFASGKTA ESGELHGLTT DEKFVEGVYR VELDTKSYWK TLGISPFHEF ADVVFTANDS GHRHYTIAAL LSPYSYSTTA VVSNPQN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein