Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
Código de producto. 16036280
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16036280
Marca: enQuireBio™ QP6849ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038725.1
ID de gen (Entrez) 22139
Nombre Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TTR
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GPAGAGESKC PLMVKVLDAV RGSPAVDVAV KVFKKTSEGS WEPFASGKTA ESGELHGLTT DEKFVEGVYR VELDTKSYWK TLGISPFHEF ADVVFTANDS GHRHYTIAAL LSPYSYSTTA VVSNPQN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.