Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6457-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_032795.1
OTC Protein
Research Use Only
OTC
Recombinant Protein
E. coli
SQVQLKGRDL LTLKNFTGEE IQYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPSFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMTDAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIVNG LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YGSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDPNIVKL AEQYAKENGT KLSMTNDPLE AARGGNVLIT DTWISMGQED EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPVLQKP KF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18416
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein > 50μg