missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein Código de producto.: 16093430

enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein

Código de producto. p-7153222
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16093430

Marca: enQuireBio™ QP6457ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_032795.1
ID de gen (Entrez) 18416
Nombre OTC Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OTC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SQVQLKGRDL LTLKNFTGEE IQYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPSFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMTDAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIVNG LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YGSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDPNIVKL AEQYAKENGT KLSMTNDPLE AARGGNVLIT DTWISMGQED EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPVLQKP KF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado