Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6457-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_032795.1 | |
OTC Protein | |
Research Use Only | |
OTC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SQVQLKGRDL LTLKNFTGEE IQYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPSFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMTDAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIVNG LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YGSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDPNIVKL AEQYAKENGT KLSMTNDPLE AARGGNVLIT DTWISMGQED EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPVLQKP KF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
18416 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido