missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Microtubule-associated protein 1

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Microtubule-associated protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6335-ec-1mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16012560

  • 3545.00€ / 1 miligramo

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001297563.1
Microtubule-associated protein 1
Research Use Only
Map2
Recombinant Protein
E. coli
GMEGEKLPPV PFAQTFGTNL EDRKQSTEPS IVMPSIGLSA EPPAPKEPKD WFIEMPTESK KDEWGLAAPI SPGPLTPMRE KDVLEDIPRW EGKQFDSPMP SPFHGGSFTL PLDTMKNERV SEGPRPFAPV FFQSDDKVSL QDPSALATSK ESSKDEEPLK DKADKVADVS ISEVTTLLGN VHSPVVEGYV GENISGEVKV TTDQEKKETS APSVQEPTLT ETEPQTKLDE KSTVSIEEAV AKKEESFKLR DDKTGVIQTS TEQSFSKEDQ KGQEHTIDEL KQDSFPISLE QAVTDAAMTS KTLGKVTSEP EAVSERREIQ GLFEEKTADK NKLEGAGSAT IAEVEMP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17756
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Microtubule-associated protein 1 > 1mg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado