Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Microtubule-associated protein 1
Código de producto. p-7153074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16002560 10 μg 10 microgramos
16042560 50 μg 50 microgramos
16092550 100 μg 100 microgramos
16022560 200 μg 200 microgramos
16032560 500 μg 500 microgramos
16012560 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16002560
Marca: enQuireBio™ QP6335ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Microtubule-associated protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001297563.1
ID de gen (Entrez) 17756
Nombre Microtubule-associated protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Map2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GMEGEKLPPV PFAQTFGTNL EDRKQSTEPS IVMPSIGLSA EPPAPKEPKD WFIEMPTESK KDEWGLAAPI SPGPLTPMRE KDVLEDIPRW EGKQFDSPMP SPFHGGSFTL PLDTMKNERV SEGPRPFAPV FFQSDDKVSL QDPSALATSK ESSKDEEPLK DKADKVADVS ISEVTTLLGN VHSPVVEGYV GENISGEVKV TTDQEKKETS APSVQEPTLT ETEPQTKLDE KSTVSIEEAV AKKEESFKLR DDKTGVIQTS TEQSFSKEDQ KGQEHTIDEL KQDSFPISLE QAVTDAAMTS KTLGKVTSEP EAVSERREIQ GLFEEKTADK NKLEGAGSAT IAEVEMP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.