Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP 1 Protein
A cDNA sequence encoding the MCP 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 20296 |
---|---|
Nombre | MCP 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Ccl2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995148
|
enQuireBio™
QP10781-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975148
|
enQuireBio™
QP10781-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985148
|
enQuireBio™
QP10781-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
20296 | |
Research Use Only | |
Ccl2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVPVMLLGL LFTVAGWSIH VLAQPDAVNA PLTCCYSFTS KMIPMSRLES YKRITSSRCP KEAVVFVTKL KREVCADPKK EWVQTYIKNL DRNQMRSEPT TLFKTASALR SSAPLNVKLT RKSEANASTT FSTTTSSTSV GVTSVTVN | |
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
MCP 1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The biological activity was determined by calculating its ability to chemoattract Balb/C mouse spleen MNCs at 1.0-20.0 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP 1 Protein