Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP 1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 20296 |
Nombre | MCP 1 Protein |
Cantidad | 1 mg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Ccl2 |
Actividad biológica | The biological activity was determined by calculating its ability to chemoattract Balb/C mouse spleen MNCs at 1.0-20.0 ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Especie | E. coli |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP 1 Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido