Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAPT / Tau Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001033698.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 17762 |
Nombre | MAPT / Tau Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047951
|
enQuireBio™
QP9264-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16087951
|
enQuireBio™
QP9264-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16037951
|
enQuireBio™
QP9264-ye-100ug |
100 μg |
959.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16067951
|
enQuireBio™
QP9264-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16077951
|
enQuireBio™
QP9264-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16057951
|
enQuireBio™
QP9264-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001033698.1 | |
MAPT / Tau Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17762 | |
Research Use Only | |
Mapt | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ADPRQEFDTM EDHAGDYTLL QDQEGDMDHG LKESPPQPPA DDGAEEPGSE TSDAKSTPTA EDVTAPLVDE RAPDKQAAAQ PHTEIPEGIT AEEAGIGDTP NQEDQAAGHV TQGRREGQAP DLGTSDWTRQ QVSSMSGAPL LPQGLREATC QPSGTRPEDI EKSHPASELL RRGPPQKEGW GQDRLGSEEE VDEDLTVDES SQDSPPSQAS LTPGRAAPQA GSGSVCGETA SVPGLPTEGS VPLPADFFSK VSAETQASQP EGPGTGPMEE GHEAAPEFTF HVEIKASTPK EQDLEGATVV GVPGEEQKAQ TQGPSVGKGT KEASLQEPPG KQPAAGLPGR PVSRVPQLKA RVASKDRTGN DEKKAKTSTP SCAKAPSHRP CLSPTRPTLG SSDPLIKPSS PAVSPEPATS PKHVSSVTPR NGSPGTKQMK LKGADGKTGA KIATPRGAAS PAQKGTSNAT RIPAKTTPSP KTPPGSGEPP KSGERSGYSS PGSPGTPGSR SRTPSLPTPP TREPKKVAVV RTPPKSPSAS KSRLQTAPVP MPDLKNVRSK IGSTENLKHQ PGGGKVQIIN KKLDLSNVQS KCGSKDNIKH VPGGGSVQIV YKPVDLSKVT SKCGSLGNIH HKPGGGQVEV KSEKLDFKDR VQSKIGSLDN ITHVPGGGNK KIETHKLTFR ENAKAKTDHG AEIVYKSPVV SGDTSPRHLS NVSSTGSIDM VDSPQLATLA DEVSASLAKQ GL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAPT / Tau Protein