Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAPT / Tau Protein Código de producto.: 16047951
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAPT / Tau Protein
Código de producto. 16047951
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16047951
Marca: enQuireBio™ QP9264ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001033698.1
ID de gen (Entrez) 17762
Nombre MAPT / Tau Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mapt
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ADPRQEFDTM EDHAGDYTLL QDQEGDMDHG LKESPPQPPA DDGAEEPGSE TSDAKSTPTA EDVTAPLVDE RAPDKQAAAQ PHTEIPEGIT AEEAGIGDTP NQEDQAAGHV TQGRREGQAP DLGTSDWTRQ QVSSMSGAPL LPQGLREATC QPSGTRPEDI EKSHPASELL RRGPPQKEGW GQDRLGSEEE VDEDLTVDES SQDSPPSQAS LTPGRAAPQA GSGSVCGETA SVPGLPTEGS VPLPADFFSK VSAETQASQP EGPGTGPMEE GHEAAPEFTF HVEIKASTPK EQDLEGATVV GVPGEEQKAQ TQGPSVGKGT KEASLQEPPG KQPAAGLPGR PVSRVPQLKA RVASKDRTGN DEKKAKTSTP SCAKAPSHRP CLSPTRPTLG SSDPLIKPSS PAVSPEPATS PKHVSSVTPR NGSPGTKQMK LKGADGKTGA KIATPRGAAS PAQKGTSNAT RIPAKTTPSP KTPPGSGEPP KSGERSGYSS PGSPGTPGSR SRTPSLPTPP TREPKKVAVV RTPPKSPSAS KSRLQTAPVP MPDLKNVRSK IGSTENLKHQ PGGGKVQIIN KKLDLSNVQS KCGSKDNIKH VPGGGSVQIV YKPVDLSKVT SKCGSLGNIH HKPGGGQVEV KSEKLDFKDR VQSKIGSLDN ITHVPGGGNK KIETHKLTFR ENAKAKTDHG AEIVYKSPVV SGDTSPRHLS NVSSTGSIDM VDSPQLATLA DEVSASLAKQ GL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse MAPT / Tau Protein >