Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Integrin alpha-L Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Integrin alpha-L, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Integrin alpha-L Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Itgal |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011850
|
enQuireBio™
QP6240-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031850
|
enQuireBio™
QP6240-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16021850
|
enQuireBio™
QP6240-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041850
|
enQuireBio™
QP6240-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051850
|
enQuireBio™
QP6240-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061850
|
enQuireBio™
QP6240-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Integrin alpha-L Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Itgal | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DLVFLFDGSQ SLDRKDFEKI LEFMKDVMRK LSNTSYQFAA VQFSTDCRTE FTFLDYVKQN KNPDVLLGSV QPMFLLTNTF RAINYVVAHV FKEESGARPD ATKVLVIITD GEASDKGNIS AAHDITRYII GIGKHFVSVQ KQKTLHIFAS EPVEEFVKIL DTFEKLKDLF TDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |