Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Integrin alpha-L Protein Código de producto.: 16061850
enQuireBio™ Recombinant Mouse Integrin alpha-L Protein
Código de producto. 16061850
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16061850
Marca: enQuireBio™ QP6240ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Integrin alpha-L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Integrin alpha-L Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Itgal
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia DLVFLFDGSQ SLDRKDFEKI LEFMKDVMRK LSNTSYQFAA VQFSTDCRTE FTFLDYVKQN KNPDVLLGSV QPMFLLTNTF RAINYVVAHV FKEESGARPD ATKVLVIITD GEASDKGNIS AAHDITRYII GIGKHFVSVQ KQKTLHIFAS EPVEEFVKIL DTFEKLKDLF TDL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Integrin alpha-L Protein >