Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Integrin alpha-L Protein
Código de producto. 16011850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16011850 100 μg 100 microgramos
16021850 10 μg 10 microgramos
16061850 50 μg 50 microgramos
16041850 200 μg 200 microgramos
16051850 500 μg 500 microgramos
16031850 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16011850 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6240ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Integrin alpha-L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Integrin alpha-L Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Itgal
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia DLVFLFDGSQ SLDRKDFEKI LEFMKDVMRK LSNTSYQFAA VQFSTDCRTE FTFLDYVKQN KNPDVLLGSV QPMFLLTNTF RAINYVVAHV FKEESGARPD ATKVLVIITD GEASDKGNIS AAHDITRYII GIGKHFVSVQ KQKTLHIFAS EPVEEFVKIL DTFEKLKDLF TDL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.