Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7R / IL7RA Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL7R / IL7RA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032398.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16197 |
Nombre | IL7R / IL7RA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011740
|
enQuireBio™
QP6226-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16051740
|
enQuireBio™
QP6226-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16001740
|
enQuireBio™
QP6226-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16031740
|
enQuireBio™
QP6226-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16041740
|
enQuireBio™
QP6226-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16021740
|
enQuireBio™
QP6226-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_032398.3 | |
IL7R / IL7RA Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16197 | |
Research Use Only | |
Il7r | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7R / IL7RA Protein