Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL7R / IL7RA Protein
Código de producto. 16031740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16031740 200 μg 200 microgramos
16011740 10 μg 10 microgramos
16051740 50 μg 50 microgramos
16001740 100 μg 100 microgramos
16041740 500 μg 500 microgramos
16021740 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16031740
Marca: enQuireBio™ QP6226ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL7R / IL7RA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032398.3
ID de gen (Entrez) 16197
Nombre IL7R / IL7RA Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Il7r
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia ESGNAQDGDL EDADADDHSF WCHSQLEVDG SQHLLTCAFN DSDINTANLE FQICGALLRV KCLTLNKLQD IYFIKTSEFL LIGSSNICVK LGQKNLTCKN MAINTIVKAE APSDLKVVYR KEANDFLVTF NAPHLKKKYL KKVKHDVAYR PARGESNWTH VSLFHTRTTI PQRKLRPKAM YEIKVRSIPH NDYFKGFWSE WSPSSTFETP EPKNQGGWD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.