Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-15 Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 5830.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001241676.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16168 |
Nombre | IL-15 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986059
|
enQuireBio™
QP5406-2ug |
2 μg |
116.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15966059
|
enQuireBio™
QP5406-10ug |
10 μg |
273.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15956059
|
enQuireBio™
QP5406-100ug |
100 μg |
759.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15996059
|
enQuireBio™
QP5406-500ug |
500 μg |
3570.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15976059
|
enQuireBio™
QP5406-1mg |
1 mg |
5830.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001241676.1 | |
IL-15 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
16168 | |
Research Use Only | |
IL15 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNWIDVRYDL EKIESLIQSI HIDTTLYTDS DFHPSCKVTA MNCFLLELQV ILHEYSNMTL NETVRNVLYL ANSTLSSNKN VAESGCKECE ELEEKTFTEF LQSFIRIVQM FINTS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-15 Protein