Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-15 Protein
Código de producto. 15956059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15956059 100 μg 100 microgramos
15986059 2 μg 2 microgramos
15966059 10 μg 10 microgramos
15996059 500 μg 500 microgramos
15976059 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Código de producto. 15956059 missing translation for 'mfr' enQuireBio™ missing translation for 'supplierNo' QP5406100ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001241676.1
ID de gen (Entrez) 16168
Nombre IL-15 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL15
Actividad biológica Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MNWIDVRYDL EKIESLIQSI HIDTTLYTDS DFHPSCKVTA MNCFLLELQV ILHEYSNMTL NETVRNVLYL ANSTLSSNKN VAESGCKECE ELEEKTFTEF LQSFIRIVQM FINTS
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.