Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hydroxyacid oxidase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hydroxyacid oxidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034533.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 15112 |
Nombre | Hydroxyacid oxidase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043611
|
enQuireBio™
QP8261-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063611
|
enQuireBio™
QP8261-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053611
|
enQuireBio™
QP8261-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073611
|
enQuireBio™
QP8261-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083611
|
enQuireBio™
QP8261-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093611
|
enQuireBio™
QP8261-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_034533.1 | |
Hydroxyacid oxidase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
15112 | |
Research Use Only | |
Hao1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPRLVCISD YEQHVRSVLQ KSVYDYYRSG ANDQETLADN IQAFSRWKLY PRMLRNVADI DLSTSVLGQR VSMPICVGAT AMQCMAHVDG ELATVRACQT MGTGMMLSSW ATSSIEEVAE AGPEALRWMQ LYIYKDREIS RQIVKRAEKQ GYKAIFVTVD TPYLGNRIDD VRNRFKLPPQ LRMKNFETND LAFSPKGNFG DNSGLAEYVA QAIDPSLSWD DITWLRRLTS LPIVVKGILR GDDAKEAVKH GVDGILVSNH GARQLDGVPA TIDVLPEIVE AVEGKVEVFL DGGVRKGTDV LKALALGAKA VFVGRPIIWG LAFQGEKGVQ DVLEILKEEF RLAMALSGCQ NVKVIDKTLV RKNPLAVSKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |