Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hydroxyacid oxidase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hydroxyacid oxidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8261-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034533.1
Hydroxyacid oxidase 1 Protein
Research Use Only
Hao1
Recombinant Protein
E. coli
MLPRLVCISD YEQHVRSVLQ KSVYDYYRSG ANDQETLADN IQAFSRWKLY PRMLRNVADI DLSTSVLGQR VSMPICVGAT AMQCMAHVDG ELATVRACQT MGTGMMLSSW ATSSIEEVAE AGPEALRWMQ LYIYKDREIS RQIVKRAEKQ GYKAIFVTVD TPYLGNRIDD VRNRFKLPPQ LRMKNFETND LAFSPKGNFG DNSGLAEYVA QAIDPSLSWD DITWLRRLTS LPIVVKGILR GDDAKEAVKH GVDGILVSNH GARQLDGVPA TIDVLPEIVE AVEGKVEVFL DGGVRKGTDV LKALALGAKA VFVGRPIIWG LAFQGEKGVQ DVLEILKEEF RLAMALSGCQ NVKVIDKTLV RKNPLAVSKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
15112
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol