Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone deacetylase complex subunit SAP130, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_766553.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 269003 |
Nombre | Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020911
|
enQuireBio™
QP7805-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16060911
|
enQuireBio™
QP7805-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16010911
|
enQuireBio™
QP7805-ye-100ug |
100 μg |
959.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16040911
|
enQuireBio™
QP7805-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16050911
|
enQuireBio™
QP7805-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16030911
|
enQuireBio™
QP7805-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_766553.1 | |
Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
269003 | |
Research Use Only | |
Sap130 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
PRKQQHVIST EEGDMMETNS TDDEKSAAKS LLVKAEKRKS PPKEYIDEEG VRYVPVRPRP PITLLRHYRN PWKAAYHHFQ RYSDVRVKEE KKAMLQEIAN QKGVSCRAQG WKVHLCAAQL LQLTNLEHDV YERLTNLQEG IIPKKKAATD DDLHRINELI QGNMQRCKLV MDQISEARDS MLKVLDHKDR VLKLLNKNGT VKKVSKLKRK EKV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein