Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein
Código de producto. 16010911
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16010911
Marca: enQuireBio™ QP7805ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Histone deacetylase complex subunit SAP130, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_766553.1
ID de gen (Entrez) 269003
Nombre Histone deacetylase complex subunit SAP130 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Sap130
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia PRKQQHVIST EEGDMMETNS TDDEKSAAKS LLVKAEKRKS PPKEYIDEEG VRYVPVRPRP PITLLRHYRN PWKAAYHHFQ RYSDVRVKEE KKAMLQEIAN QKGVSCRAQG WKVHLCAAQL LQLTNLEHDV YERLTNLQEG IIPKKKAATD DDLHRINELI QGNMQRCKLV MDQISEARDS MLKVLDHKDR VLKLLNKNGT VKKVSKLKRK EKV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.