missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit beta-2 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7346-ye-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16078360

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_058652.1
Hemoglobin subunit beta-2 Protein
Research Use Only
Hbb-b2
Recombinant Protein
Yeast
VHLTDAEKSA VSCLWAKVNP DEVGGEALGR LLVVYPWTQR YFDSFGDLSS ASAIMGNPKV KAHGKKVITA FNEGLKNLDN LKGTFASLSE LHCDKLHVDP ENFRLLGNAI VIVLGHHLGK DFTPAAQAAF QKVVAGVATA LAHKYH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
15130
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales