Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit beta-2 Protein
Código de producto. p-7154051
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_058652.1
ID de gen (Entrez) 15130
Nombre Hemoglobin subunit beta-2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Hbb-b2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia VHLTDAEKSA VSCLWAKVNP DEVGGEALGR LLVVYPWTQR YFDSFGDLSS ASAIMGNPKV KAHGKKVITA FNEGLKNLDN LKGTFASLSE LHCDKLHVDP ENFRLLGNAI VIVLGHHLGK DFTPAAQAAF QKVVAGVATA LAHKYH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit beta-2 Protein >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt