Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTP2 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 14869 |
---|---|
Nombre | GSTP2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Gstp2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909248
|
enQuireBio™
QP12063-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15999238
|
enQuireBio™
QP12063-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15989238
|
enQuireBio™
QP12063-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
14869 | |
Research Use Only | |
Gstp2 | |
Mouse | |
Untagged | |
GSTP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
GSTP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPYTIV YFPSPGRCEA MRMLLADQGQ SWKEEVVTID TWMQGLLKPT CLYGQLPKFE DGDLTLYQSN AILRHLGRSL GLYGKNQREA AQVDMVNDGV EDLRGKYGTM IYRNYENGKN DYVKALPGHL KPFETLLSQN QGGKAFIVGD QISFADYNLL DLLLIHQVLA PGCLDNFPLL SAYVARLSAR PKIKAFLSSP EHVNRPINGN GKQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTP2 Protein