missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse GSTP2 Protein

Código de producto. 15909248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15909248 5 μg 5 microgramos
15999238 20 μg 20 microgramos
15989238 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15909248 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP120635ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the GSTP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 14869
Nombre GSTP2 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Gstp2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPPYTIV YFPSPGRCEA MRMLLADQGQ SWKEEVVTID TWMQGLLKPT CLYGQLPKFE DGDLTLYQSN AILRHLGRSL GLYGKNQREA AQVDMVNDGV EDLRGKYGTM IYRNYENGKN DYVKALPGHL KPFETLLSQN QGGKAFIVGD QISFADYNLL DLLLIHQVLA PGCLDNFPLL SAYVARLSAR PKIKAFLSSP EHVNRPINGN GKQ
Tampón GSTP2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.