Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Gp2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Gp2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_080265.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 67133 |
Nombre | Gp2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053031
|
enQuireBio™
QP8169-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073031
|
enQuireBio™
QP8169-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063031
|
enQuireBio™
QP8169-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083031
|
enQuireBio™
QP8169-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093031
|
enQuireBio™
QP8169-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003041
|
enQuireBio™
QP8169-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_080265.2 | |
Gp2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
67133 | |
Research Use Only | |
Gp2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STIHQGYGRP RNSSNLDLDC GSPDSPSSGI CFDPCQNHTV LNDPTRSTEN NDSSVAWCDD NLHGWYRFVG DGGVKMPETC VSVFRCHTSA PMWLSGSHPI LGDGIVSHTA CANWNENCCF WRSEVQVKAC SEELGEYHVY KLQGTPECSL RYCTDPSTAP KNCEITCRPE EECVFQNNNW SCVCRQDLHV SDSQSLQPLL DCGDNEIKVK LDKCLLGGMG FKEEIIAYLN DRNCNGTMQD EPNNWVSMTS PVVANYCGNI LEKNGTHAIY RNTLSLATDF IIRDFRVNVN FQCAYPLDMS VSLETALQPI VSSLTVDVDG AGEFNVKMAL FQDQSYTNPY EGAEVLLPVE SILYVGVLLN RGDTSRFKLL LTNCYATPSE DRHDPVKYFI IKNRCPNQRD STINVRENGV SSESRFSVQM FMFAGNYDLV FLHCEVYLCD STTEQCQPSC STNRLRSSRP AIDYNRVLDL GPITKRSAQS SATSKGTPHT TGFLLAWPMF FLPVFLALLF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |