Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Gp2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Gp2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8169-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_080265.2
Gp2 Protein
Research Use Only
Gp2
Recombinant Protein
E. coli
STIHQGYGRP RNSSNLDLDC GSPDSPSSGI CFDPCQNHTV LNDPTRSTEN NDSSVAWCDD NLHGWYRFVG DGGVKMPETC VSVFRCHTSA PMWLSGSHPI LGDGIVSHTA CANWNENCCF WRSEVQVKAC SEELGEYHVY KLQGTPECSL RYCTDPSTAP KNCEITCRPE EECVFQNNNW SCVCRQDLHV SDSQSLQPLL DCGDNEIKVK LDKCLLGGMG FKEEIIAYLN DRNCNGTMQD EPNNWVSMTS PVVANYCGNI LEKNGTHAIY RNTLSLATDF IIRDFRVNVN FQCAYPLDMS VSLETALQPI VSSLTVDVDG AGEFNVKMAL FQDQSYTNPY EGAEVLLPVE SILYVGVLLN RGDTSRFKLL LTNCYATPSE DRHDPVKYFI IKNRCPNQRD STINVRENGV SSESRFSVQM FMFAGNYDLV FLHCEVYLCD STTEQCQPSC STNRLRSSRP AIDYNRVLDL GPITKRSAQS SATSKGTPHT TGFLLAWPMF FLPVFLALLF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
67133
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol