Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutaminyl cyclase / QPCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
723.00€ - 2010.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001303658.1
ID de gen (Entrez) 70536
Nombre Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16004230
Ver documentos
enQuireBio™
QP6567-ma-20ug
20 μg
723.00€
20 microgramos
16014230
Ver documentos
enQuireBio™
QP6567-ma-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16094220
Ver documentos
enQuireBio™
QP6567-ma-100ug
100 μg
2010.00€
100 microgramos
Especificaciones
NP_001303658.1
Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
70536
Research Use Only
QPCT
Recombinant Protein
Mammal
AWTQEKNHHQ PAHLNSSSLQ QVAEGTSISE MWQNDLRPLL IERYPGSPGS YSARQHIMQR IQRLQAEWVV EVDTFLSRTP YGYRSFSNII STLNPEAKRH LVLACHYDSK YFPRWDSRVF VGATDSAVPC AMMLELARAL DKKLHSLKDV SGSKPDLSLR LIFFDGEEAF HHWSPQDSLY GSRHLAQKMA SSPHPPGSRG TNQLDGMDLL VLLDLIGAAN PTFPNFFPKT TRWFNRLQAI EKELYELGLL KDHSLERKYF QNFGYGNIIQ DDHIPFLRKG VPVLHLIASP FPEVWHTMDD NEENLHASTI DNLNKIIQVF VLEYLHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutaminyl cyclase / QPCT Protein