Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Número de acceso | NP_001303658.1 |
| ID de gen (Entrez) | 70536 |
| Nombre | Glutaminyl cyclase / QPCT Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | QPCT |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?