Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Galectin-7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | LGALS7 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002280
|
enQuireBio™
QP6299-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022280
|
enQuireBio™
QP6299-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012280
|
enQuireBio™
QP6299-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032280
|
enQuireBio™
QP6299-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042280
|
enQuireBio™
QP6299-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052280
|
enQuireBio™
QP6299-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Galectin-7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
LGALS7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SATHHKTSLP QGVRVGTVMR IRGLVPDQAG RFHVNLLCGE EQGADAALHF NPRLDTSEVV FNTKQQGKWG REERGTGIPF QRGQPFEVLL IATEEGFKAV VGDDEYLHFH HRLPPARVRL VEVGGDVQLH SLNIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |