Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-7 Protein
Código de producto. 16012280
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16012280
Marca: enQuireBio™ QP6299ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Galectin-7 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LGALS7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SATHHKTSLP QGVRVGTVMR IRGLVPDQAG RFHVNLLCGE EQGADAALHF NPRLDTSEVV FNTKQQGKWG REERGTGIPF QRGQPFEVLL IATEEGFKAV VGDDEYLHFH HRLPPARVRL VEVGGDVQLH SLNIF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.