Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-7 Protein
Código de producto. 16022280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16022280 1 mg 1 miligramo
16012280 10 μg 10 microgramos
16052280 50 μg 50 microgramos
16002280 100 μg 100 microgramos
16032280 200 μg 200 microgramos
16042280 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16022280 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6299ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Galectin-7 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LGALS7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SATHHKTSLP QGVRVGTVMR IRGLVPDQAG RFHVNLLCGE EQGADAALHF NPRLDTSEVV FNTKQQGKWG REERGTGIPF QRGQPFEVLL IATEEGFKAV VGDDEYLHFH HRLPPARVRL VEVGGDVQLH SLNIF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.