Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fibroblast growth factor 15 Protein Código de producto.: 16098930
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fibroblast growth factor 15 Protein
Código de producto. p-7154147
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16098930
Marca: enQuireBio™ QP7474ec10ug
Cantidad Precio
1 245.00€ / 10 microgramos
6 228.51€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Fibroblast growth factor 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_032029.1
ID de gen (Entrez) 14170
Nombre Fibroblast growth factor 15 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Fgf15
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia RPLAQQSQSV SDEDPLFLYG WGKITRLQYL YSAGPYVSNC FLRIRSDGSV DCEEDQNERN LLEFRAVALK TIAIKDVSSV RYLCMSADGK IYGLIRYSEE DCTFREEMDC LGYNQYRSMK HHLHIIFIQA KPREQLQDQK PSNFIPVFHR SFFETGDQLR SKMFSLPLES DSMDPFRMVE DVDHLVKSPS FQK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fibroblast growth factor 15 Protein >