Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) F-box/WD repeat-containing protein 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7709-ec-100ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000331
  • 1025.00€ / 100 microgramos
Especificaciones
F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
Research Use Only
Fbxw10
Recombinant Protein
E. coli
VKWQYSSDKN KVKKSKDKEE EREETSLGDE HSRSTIQGHS LKDSVSSKQE FSKSRVHLKQ TKNLSSDDME TPVGEVSHPL QKLWKVPMTP DRFLLTISAL QQAHNSEEFA YPHRPRPQVI DAWGPSIPYP RKVLSLKGKS VQHAVDQLRS SNLPTGVRQT NIPLEIQKLQ PNLKKSLHSP RVQATVPQPS LIRPKVSDSL RGDEHLTSSI DGTMRRAGPL TSMQVIKPNR MLAPRGGTAT LSPKKERPRF YTTLDPLRMN TGFMLMTVKE EKEFAEAKMK EYEASVSTKE VDPGKASKAA WIRKIKGLPI DNFMKEGKTA APELGQNVFI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein > 100μg
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt