Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) F-box/WD repeat-containing protein 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Specifica
Nombre F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Fbxw10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Cantidad Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Cantidad Prezzo Quantità e disponibilità  
16010331
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7709-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16050331
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7709-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16000331
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7709-ec-100ug
100 μg
1025.00€
100 microgramos
16030331
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7709-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16040331
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7709-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16020331
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7709-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
Fbxw10
Recombinant Protein
E. coli
VKWQYSSDKN KVKKSKDKEE EREETSLGDE HSRSTIQGHS LKDSVSSKQE FSKSRVHLKQ TKNLSSDDME TPVGEVSHPL QKLWKVPMTP DRFLLTISAL QQAHNSEEFA YPHRPRPQVI DAWGPSIPYP RKVLSLKGKS VQHAVDQLRS SNLPTGVRQT NIPLEIQKLQ PNLKKSLHSP RVQATVPQPS LIRPKVSDSL RGDEHLTSSI DGTMRRAGPL TSMQVIKPNR MLAPRGGTAT LSPKKERPRF YTTLDPLRMN TGFMLMTVKE EKEFAEAKMK EYEASVSTKE VDPGKASKAA WIRKIKGLPI DNFMKEGKTA APELGQNVFI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Mouse F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato