Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
Código de producto. 16030331
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16030331
Marca: enQuireBio™ QP7709ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) F-box/WD repeat-containing protein 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre F-box / WD repeat-containing protein 10 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Fbxw10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VKWQYSSDKN KVKKSKDKEE EREETSLGDE HSRSTIQGHS LKDSVSSKQE FSKSRVHLKQ TKNLSSDDME TPVGEVSHPL QKLWKVPMTP DRFLLTISAL QQAHNSEEFA YPHRPRPQVI DAWGPSIPYP RKVLSLKGKS VQHAVDQLRS SNLPTGVRQT NIPLEIQKLQ PNLKKSLHSP RVQATVPQPS LIRPKVSDSL RGDEHLTSSI DGTMRRAGPL TSMQVIKPNR MLAPRGGTAT LSPKKERPRF YTTLDPLRMN TGFMLMTVKE EKEFAEAKMK EYEASVSTKE VDPGKASKAA WIRKIKGLPI DNFMKEGKTA APELGQNVFI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.