Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) DEFB1 / Beta-defensin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_031869.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 13214 |
Nombre | DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15908729
|
enQuireBio™
QP5926-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15948729
|
enQuireBio™
QP5926-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15998719
|
enQuireBio™
QP5926-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15928729
|
enQuireBio™
QP5926-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15938729
|
enQuireBio™
QP5926-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15918729
|
enQuireBio™
QP5926-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
NP_031869.1 | |
DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13214 | |
Research Use Only | |
Defb1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DQYKCLQHGG FCLRSSCPSN TKLQGTCKPD KPNCCKS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
enQuireBio™ Recombinant Mouse DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein