Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
Código de producto. 15918729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15918729 1 mg 1 miligramo
15908729 10 μg 10 microgramos
15948729 50 μg 50 microgramos
15998719 100 μg 100 microgramos
15928729 200 μg 200 microgramos
15938729 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 15918729
Marca: enQuireBio™ QP5926ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) DEFB1 / Beta-defensin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031869.1
ID de gen (Entrez) 13214
Nombre DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Defb1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DQYKCLQHGG FCLRSSCPSN TKLQGTCKPD KPNCCKS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.