Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) DEFB1 / Beta-defensin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5926-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_031869.1
DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein
Research Use Only
Defb1
Recombinant Protein
E. coli
DQYKCLQHGG FCLRSSCPSN TKLQGTCKPD KPNCCKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13214
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse DEFB1 / Beta-defensin 1 Protein > 50μg