Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001258282.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12411 |
Nombre | Cystathionine beta-synthase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001831
|
enQuireBio™
QP7956-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041831
|
enQuireBio™
QP7956-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091821
|
enQuireBio™
QP7956-ye-100ug |
100 μg |
959.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021831
|
enQuireBio™
QP7956-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031831
|
enQuireBio™
QP7956-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011831
|
enQuireBio™
QP7956-ye-1mg |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001258282.1 | |
Cystathionine beta-synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12411 | |
Research Use Only | |
CBS | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
PSGTSQCEDG SAGGFQHLDM HSEKRQLEKG PSGDKDRVWI RPDTPSRCTW QLGRAMADSP HYHTVLTKSP KILPDILRKI GNTPMVRINK ISKNAGLKCE LLAKCEFFNA GGSVKDRISL RMIEDAERAG NLKPGDTIIE PTSGNTGIGL ALAAAVKGYR CIIVMPEKMS MEKVDVLRAL GAEIVRTPTN ARFDSPESHV GVAWRLKNEI PNSHILDQYR NASNPLAHYD DTAEEILQQC DGKLDMLVAS AGTGGTITGI ARKLKEKCPG CKIIGVDPEG SILAEPEELN QTEQTAYEVE GIGYDFIPTV LDRAVVDKWF KSNDEDSFAF ARMLIAQEGL LCGGSSGSAM AVAVKAAREL QEGQRCVVIL PDSVRNYMSK FLSDKWMLQK GFMKEELSVK RPWWWRLRVQ ELSLSAPLTV LPTVTCEDTI AILREKGFDQ APVVNESGAI LGMVTLGNML SSLLAGKVRP SDEVCKVLYK QFKPIHLTDT LGTLSHILEM DHFALVVHEQ IQSRDQAWSG VVGGPTDCSN GMSSKQQMVF GVVTAIDLLN FVAAREQTQT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein