Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein Código de producto.: 16001831
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein
Código de producto. 16001831
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16001831
Marca: enQuireBio™ QP7956ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001258282.1
ID de gen (Entrez) 12411
Nombre Cystathionine beta-synthase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CBS
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia PSGTSQCEDG SAGGFQHLDM HSEKRQLEKG PSGDKDRVWI RPDTPSRCTW QLGRAMADSP HYHTVLTKSP KILPDILRKI GNTPMVRINK ISKNAGLKCE LLAKCEFFNA GGSVKDRISL RMIEDAERAG NLKPGDTIIE PTSGNTGIGL ALAAAVKGYR CIIVMPEKMS MEKVDVLRAL GAEIVRTPTN ARFDSPESHV GVAWRLKNEI PNSHILDQYR NASNPLAHYD DTAEEILQQC DGKLDMLVAS AGTGGTITGI ARKLKEKCPG CKIIGVDPEG SILAEPEELN QTEQTAYEVE GIGYDFIPTV LDRAVVDKWF KSNDEDSFAF ARMLIAQEGL LCGGSSGSAM AVAVKAAREL QEGQRCVVIL PDSVRNYMSK FLSDKWMLQK GFMKEELSVK RPWWWRLRVQ ELSLSAPLTV LPTVTCEDTI AILREKGFDQ APVVNESGAI LGMVTLGNML SSLLAGKVRP SDEVCKVLYK QFKPIHLTDT LGTLSHILEM DHFALVVHEQ IQSRDQAWSG VVGGPTDCSN GMSSKQQMVF GVVTAIDLLN FVAAREQTQT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cystathionine beta-synthase Protein >