Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL12 / SDF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8657-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_038683.1
CXCL12 / SDF-1 Protein
Research Use Only
CXCL12
Recombinant Protein
E. coli
KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20315
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein > 50μg