Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein Código de producto.: 16095801
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein
Código de producto. p-7155305
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16095801
Marca: enQuireBio™ QP8657ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL12 / SDF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038683.1
ID de gen (Entrez) 20315
Nombre CXCL12 / SDF-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CXCL12
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Protein >