missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CTGF Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CTGF, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034347.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14219 |
Nombre | CTGF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998449
|
enQuireBio™
QP5885-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918459
|
enQuireBio™
QP5885-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908459
|
enQuireBio™
QP5885-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928459
|
enQuireBio™
QP5885-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938459
|
enQuireBio™
QP5885-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948459
|
enQuireBio™
QP5885-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_034347.2 | |
CTGF Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14219 | |
Research Use Only | |
CTGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QDCSAQCQCA AEAAPHCPAG VSLVLDGCGC CRVCAKQLGE LCTERDPCDP HKGLFCDFGS PANRKIGVCT AKDGAPCVFG GSVYRSGESF QSSCKYQCTC LDGAVGCVPL CSMDVRLPSP DCPFPRRVKL PGKCCEEWVC DEPKDRTAVG PALAAYRLED TFGPDPTMMR ANCLVQTTEW SACSKTCGMG ISTRVTNDNT FCRLEKQSRL CMVRPCEADL EENIKKGKKC IRTPKIAKPV KFELSGCTSV KTYRAKFCGV CTDGRCCTPH RTTTLPVEFK CPDGEIMKKN MMFIKTCACH YNCPGDNDIF ESLYYRKMY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |