Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CTGF Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CTGF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5885-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928459
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034347.2
CTGF Protein
Research Use Only
CTGF
Recombinant Protein
E. coli
QDCSAQCQCA AEAAPHCPAG VSLVLDGCGC CRVCAKQLGE LCTERDPCDP HKGLFCDFGS PANRKIGVCT AKDGAPCVFG GSVYRSGESF QSSCKYQCTC LDGAVGCVPL CSMDVRLPSP DCPFPRRVKL PGKCCEEWVC DEPKDRTAVG PALAAYRLED TFGPDPTMMR ANCLVQTTEW SACSKTCGMG ISTRVTNDNT FCRLEKQSRL CMVRPCEADL EENIKKGKKC IRTPKIAKPV KFELSGCTSV KTYRAKFCGV CTDGRCCTPH RTTTLPVEFK CPDGEIMKKN MMFIKTCACH YNCPGDNDIF ESLYYRKMY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
14219
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol