Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
313.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033908.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12266 |
Nombre | Complement C3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058670
|
enQuireBio™
QP7399-EC-10UG |
10 μg |
313.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048670
|
enQuireBio™
QP7399-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068670
|
enQuireBio™
QP7399-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16078670
|
enQuireBio™
QP7399-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088670
|
enQuireBio™
QP7399-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098670
|
enQuireBio™
QP7399-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033908.2 | |
Complement C3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12266 | |
Research Use Only | |
C3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SEETKQNEAF SLTAKGKGRG TLSVVAVYHA KLKSKVTCKK FDLRVSIRPA PETAKKPEEA KNTMFLEICT KYLGDVDATM SILDISMMTG FAPDTKDLEL LASGVDRYIS KYEMNKAFSN KNTLIIYLEK ISHTEEDCLT FKVHQYFNVG LIQPGSVKVY SYYNLEESCT RFYHPEKDDG MLSKLCHSEM CRCAEENCFM QQSQEKINLN VRLDKACEPG VDYVYKTELT NIELLDDFDE YTMTIQQVIK SGSDEVQAGQ QRKFISHIKC RNALKLQKGK KYLMWGLSSD LWGEKPNTSY IIGKDTWVEH WPEAEECQDQ KYQKQCEELG AFTESMVVYG CPN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |