Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7399-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_033908.2
Complement C3 Protein
Research Use Only
C3
Recombinant Protein
E. coli
SEETKQNEAF SLTAKGKGRG TLSVVAVYHA KLKSKVTCKK FDLRVSIRPA PETAKKPEEA KNTMFLEICT KYLGDVDATM SILDISMMTG FAPDTKDLEL LASGVDRYIS KYEMNKAFSN KNTLIIYLEK ISHTEEDCLT FKVHQYFNVG LIQPGSVKVY SYYNLEESCT RFYHPEKDDG MLSKLCHSEM CRCAEENCFM QQSQEKINLN VRLDKACEPG VDYVYKTELT NIELLDDFDE YTMTIQQVIK SGSDEVQAGQ QRKFISHIKC RNALKLQKGK KYLMWGLSSD LWGEKPNTSY IIGKDTWVEH WPEAEECQDQ KYQKQCEELG AFTESMVVYG CPN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
12266
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol