missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Mouse CCL21/6Ckine Protein
Recombinant Protein
119.00€ - 2775.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | PAGE, Bioactivity |
---|---|
Formulación | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl. |
ID de gen (Entrez) | 6366 |
Peso molecular | M.W. (Theoretical): 12.1 kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18499471
|
Novus Biologicals™
NBP2-35179-5ug |
5 μg |
119.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18458981
|
Novus Biologicals™
NBP2-35179-500ug |
500 μg |
1860.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18480852
|
Novus Biologicals™
NBP2-35179-1mg |
1mg |
2775.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18473442
|
Novus Biologicals™
NBP2-35179-100ug |
100 μg |
827.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18430752
|
Novus Biologicals™
NBP2-35179-20ug |
20 μg |
199.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CCL21 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/mL.Especificaciones
PAGE, Bioactivity | |
6366 | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
6CkineSmall-inducible cytokine A21, Beta-chemokine exodus-2, chemokine (C-C motif) ligand 21, CKb9, Exodus-2/CCL21, member 21, SCYA21MGC34555, secondary lymphoid tissue chemokine, SLCSecondary lymphoid-tissue chemokine | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C | |
>97%pure by SDS-PAGE and HPLC |
Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl. | |
M.W. (Theoretical): 12.1 kDa | |
Less than 1 EU/μg of CCL21/6Ckine as determined by LAL method. | |
CCL21 | |
Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines | |
CCL21/6Ckine |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Mouse CCL21/6Ckine Protein