Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Calpain-1 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001103974.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12333 |
Nombre | Calpain-1 catalytic subunit Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15997519
|
enQuireBio™
QP5755-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947529
|
enQuireBio™
QP5755-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001103974.1 | |
Calpain-1 catalytic subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12333 | |
Research Use Only | |
Capn1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTEELITPVY CTGVSAQVQK KRDKELGLGR HENAIKYLGQ DYETLRARCL QSGVLFQDEA FPPVSHSLGF KELGPHSSKT YGIKWKRPTE LMSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNETI LHRVVPYGQS FQDGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVIDDLLPT KDGKLVFVHS AQGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGCT SEAFEDFTGG VTEWYDLQKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SINISDIRDL EAITFKNLVR GHAYSVTGAK QVTYQGQRVN LIRMRNPWGE VEWKGPWSDS SYEWNKVDPY EREQLRVKME DGEFWMSFRD FIREFTKLEI CNLTPDALKS RTLRNWNTTF YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LEEVDDADDY DNRESGCSFL LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYQVPR ELAGQPVHLK RDFFLANASR AQSEHFINLR EVSNRIRLPP GEYIVVPSTF EPNKEGDFLL RFFSEKKAGT QELDDQIQAN LPDEKVLSEE EIDDNFKTLF SKLAGDDMEI SVKELQTILN RIISKHKDLR TNGFSLESCR SMVNLMDRDG NGKLGLVEFN ILWNRIRNYL TIFRKFDLDK SGSMSAYEMR MAIEAAGFKL NKKLHELIIT RYSEPDLAVD FDNFVCCLVR LETMFRFFKL LDTDLDGVVT FDLFKWLQLT MFA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |